Learn More
Fisherbrand™ Polystat™ Heating Circulator
Removable front grille for cleaning condenser and access to the drain. Fisherbrand™ Polystat™ Heating Circulator has cooling capacity over the entire temperature range of 200 to -40 ° C without danger to the compressor.
2734.45€
Especificaciones
Descripción | Heating circulators |
---|---|
Certificaciones/conformidad | Classification III (NFL) according to DIN 12876-1 |
Pantalla | LED |
Estabilidad de la temperatura | ± 0,03 °C |
Tensión | 230 V |
Código de producto | Marca | CoolingCapacity | Intervalo de temperatura | Requisitos eléctricos | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | CoolingCapacity | Intervalo de temperatura | Requisitos eléctricos | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11900238
|
Fisherbrand™
8856236.3 |
De -25 °C a +150 °C | 230 V 50 Hz 12 A | N/A | N/A | N/A | |||
Descripción
- Temperature range of -12 to -40 °C
- Digital display
- DIN 12876
- Socket for external temperature probe
- Chiller (all models)
Especificaciones
Heating circulators | |
LED | |
230 V |
Classification III (NFL) according to DIN 12876-1 | |
± 0,03 °C | |
50 Hz |