Learn More
Navecillas de pesaje antiestáticas de poliestireno
Use these boats with microwave moisture analyzers. Polystyrene Anti-static Weighing Boats are shallow with a wide, flat bottom to resist tipping.
en la oferta
Especificaciones
Forma del fondo | Plano |
---|---|
Desechables | Sí |
Material | Poliestireno |
Forma | Cuadrado |
Tipo | Navecilla de pesaje antiestática |
Descripción
- Rounded corners simplify transfer
- Available in packs of 1000
Especificaciones
Plano | |
Poliestireno | |
Navecilla de pesaje antiestática | |
Ideal para el uso con microondas, balanzas o analizadores de humedad |
Sí | |
Cuadrado | |
Biológicamente inerte y resistente para diluir y debilitar ácidos, soluciones acuosas, alcoholes y lejías |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.