Learn More
Kartell™ Clavijas pequeñas para gradilla de drenaje
Las clavijas pequeñas Kartell™ para gradilla de drenaje son un juego de once piezas de clavijas para la sujeción de tubos de ensayo y otros artículos de diámetro pequeño.
Marca: Kartell™ 0121300
Descripción
Las clavijas pequeñas Kartell™ para gradilla de drenaje son un juego de once piezas de clavijas para la sujeción de tubos de ensayo y otros artículos de diámetro pequeño.
- Incluye 11 clavijas pequeñas
- Las clavijas tienen un diámetro de 6 mm
- Las clavijas pequeñas son adecuadas para artículos de diámetro pequeño como tubos de ensayo
- Fácilmente extraíble para la limpieza o para acomodar objetos con formas muy determinadas
Especificaciones
Gradilla para drenaje | |
Poliestireno | |
Estéril | |
Vertical | |
11 paquetes | |
95 mm |
Clavijas pequeñas | |
Rectángulo | |
Tubos de ensayo de drenaje | |
11 paquetes | |
L: 95 mm | |
6 mm |