Learn More
Greiner Bio-One Placas Petri de poliestireno
Fabricadas con poliestireno muy transparente con propiedades de resistencia al calor para permitir el uso con agar caliente. Las placas de Petri de poliestireno Greiner BioOne™ están disponibles en una amplia variedad de formatos y tamaños para adaptarse a varias necesidades de investigación.
Marca: Greiner Bio-One 635161
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Resisten el calor hasta 60 °C
- Disponibles en versiones con y sin ventilación
- Elija entre modelos de diseño redondo estándar, placa de perfil cuadrado, modelos especiales y placas de contacto/placa OneWell™
- Apilado sencillo
- Poliestireno de cristal para un análisis óptimo mediante microscopía
Especificaciones
Desechables | |
Redondo | |
2 | |
Sí | |
94 mm |
Poliestireno | |
Estéril | |
480/paquete | |
15 mm |