Learn More
Sterilin™ Placas Petri de poliestireno
GREENER_CHOICE
Culture microorganisms on solid media using Thermo Scientific™ Sterilin™ Standard 90mm Petri Dishes. These shallow dishes maximize incubator space and feature a mirror finish that ensures high optical quality.
Marca:  Sterilin™ 90032-17
95.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Código de producto. 12077572
  • 98.60€ / paquete de 600
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 09-07-2025
Descripción
  • Manufactured from non-cytotoxic virgin polystyrene
  • Ideal for use in automatic plate pourers
  • For in vitro use only
  • Triple vented—aids gaseous exchange; ideally suited for short-term work
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Poliestireno
Fabricación aséptica
600/caja
14.1 mm
Round
Placa de Petri
3
90 mm