Learn More
Masterflex™ Caudalímetros de polisulfona para agua
713.00€ - 856.00€
Especificaciones
Tipo | Caudalímetro de área variable |
---|---|
Exactitud | ±3 % (escala completa) |
Float Material | Acero inoxidable (316) |
Tasa de presión | 150 psi |
Conexiones | NPT de 1 pulg (hembra) |
Código de producto | Marca | Caudal | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Caudal | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11769918
|
Masterflex™
32472-02 |
De 12 a 115 LPM |
810.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 19-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11779918
|
Masterflex™
32472-03 |
De 15 a 155 LPM |
856.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 19-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11749918
|
Masterflex™
32472-00 |
De 3 a 38 LPM |
713.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 19-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11759918
|
Masterflex™
32472-01 |
De 7,5 a 75 LPM |
738.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 19-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Especificaciones
Caudalímetro de área variable | |
Acero inoxidable (316) | |
NPT de 1 pulg (hembra) | |
370 mm |
±3 % (escala completa) | |
150 psi | |
Caudalímetros en línea estándar, de alta capacidad o ultrapuros | |
de 100 °C |