Learn More
Bel-Art™ Recuperadores magnéticos flexibles SP Scienceware™ Polytetrafluoroethylene Spinbar™
El agitador magnético flexible Stirbar recupera las barras de agitación de los recipientes y drenajes del fregadero del laboratorio.
55.05€ - 55.25€
Código de producto | Marca | Color | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10603095
|
Bel-Art™
H37774-0101 |
Blanco | 33 mm |
55.25€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11765064
|
Bel-Art™
H37774-0111 |
Rojo | 33 mm | N/A | N/A | N/A | |||
11729695
|
Bel-Art™
H37774-0131 |
Amarillo | 33 mm | N/A | N/A | N/A | |||
11775064
|
Bel-Art™
H37774-0121 |
Azul | 33 mm | N/A | N/A | N/A | |||
12301288
|
Bel-Art™
H37774-0010 |
Rojo | 365 mm | N/A | N/A | N/A | |||
12311288
|
Bel-Art™
H37774-0020 |
Azul | 365 mm | N/A | N/A | N/A | |||
Descripción
- Varilla Teflon™ flexible con potente imán recubierto de alnico Teflon™
- Disponible en cuatro colores, dos tamaños de imán
- La varilla blanca flexible mide 33 cm (13 pulg) de longitud
- Esterilizable en autoclave