Learn More
DWK Life Sciences™ Placa de desecadores de porcelana
El inserto del desecador es una placa de tamiz en la que se coloca la sustancia que se va a secar en un recipiente adecuado.
40.56€ - 230.88€
Especificaciones
Material | Porcelana |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Secado de materiales |
Product Code | Brand | Diámetro exterior (imperial) | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Diámetro exterior (imperial) | Price | Quantity & Availability | |||||
10409542
|
DWK Life Sciences™
297255707 |
140 mm |
60.60€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10325011
|
DWK Life Sciences™
297256103 |
190 mm |
118.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 24-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10672062
|
DWK Life Sciences™
297256909 |
280 mm |
230.88€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10099820
|
DWK Life Sciences™
297256609 |
235 mm |
162.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10020091
|
DWK Life Sciences™
297254608 |
90 mm |
40.56€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Description
El inserto del desecador es una placa de tamiz que separa la base del desecador en dos áreas: hay un desecante en la parte inferior y la sustancia que se va a secar se coloca en la parte superior. La sustancia que se va a secar se coloca en la placa del tamiz en un recipiente adecuado para el secado.
- El material resistente al calor permite colocar muestras calientes en el desecador
- Fabricado con material resistente al calor
Specifications
Porcelana | |
Secado de materiales |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.