Learn More
Brady™ Marcador autoluminado de escritura Porta-Pack™
Three different Porta-Pack™ Write-on Self-laminating Marker sizes are available to suit all of your labelling needs.
Marca:  Brady™ 035403
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11734654
  • 46.90€ / 1 paquete
Descripción
  • Porta-Pack™ books are a convenient way to ensure the wire markers you need are always on hand.
  • Transparent portion of label over-wraps provides a snug fitting, self-laminating shield that resists oil, water and solvents.
  • Labels can be used for applications above or below ground.
  • Three different marker sizes are available to suit all of your labelling needs.
Especificaciones
Especificaciones
Conforme a RoHS 2005/618/CE MCV corrección de valores de concentración máxima de la directiva de RoHS 2002/95/CE, con reconocimiento UL
Acrílico
Mate
Matriz de puntos
Para marcado de cables y alambres
-40 °C
45/Paq.
De -40 °C a +70 °C
0,025 mm
25,4 mm
25,40 mm
1 in
25,40 mm
PWC-PK-36
Libros sobre marcadores de cables Porta-Pack: marcadores autoluminados de escritura
Blanco, Transparente
Vinilo
Marcador autoluminado de escritura
30 Blank Write-On Markers (1 x 3 in.);15 Blank Write-On Markers (1 x 6 in.)
45 Labels/Pk.
-40°F to +158°F
0.004 in.
1 in
1 in
2,25 in
38 mm
40,00 mm