Learn More
Brady™ Poste y base de caucho
Posts and Rubber Bases are ideal for controlling and directing foot traffic. Suitable for warehouses, factories, offices etc. Chains and ribbons can be attached to the sturdy 900 mm posts.
Marca:  Brady™ 256724
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11731306
  • 134.00€ / 1 paquete
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 03-07-2025
Descripción
  • Ideal for controlling and directing foot traffic.
  • Suitable for warehouses, factories, offices etc.
  • Chains and ribbons can be attached to the sturdy 900 mm posts.
  • Post and Fillable Base.
Especificaciones
Especificaciones
POST & RUBBER BASE YELL/BLK PK 4
35.43 in.
4 paquete
Poste con base de caucho
40 mm
900 mm
Negro, amarillo
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Brady™ Poste y base de caucho > Color: Negro y amarillo