Learn More
Bicarbonato de potasio, base de trazas de metal al ≥ 99,95 %, Honeywell™
base de trazas de metal al ≥ 99,95 %, base seca del 99,7 al 100,5 %
140.18€ - 500.33€
CAS 298-14-6
Fórmula molecular CHKO3
Peso molecular (g/mol) 100.11
Número MDL MFCD00011402
Clave InChI TYJJADVDDVDEDZ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium bicarbonate, potassium hydrogen carbonate, potassium hydrogencarbonate, potassium acid carbonate, monopotassium carbonate, carbonic acid, monopotassium salt, unii-hm5z15lebn, potassiumbicarbonate, ccris 3510, khco3
PubChem CID 516893
ChEBI CHEBI:81862
Nombre IUPAC potasio; carbonato de hidrógeno
SMILES [K+].OC([O-])=O
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
15675510
SDS Ver documentos
Honeywell Research Chemicals
431583-50G
50 g Frasco de polietileno Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15665510
SDS Ver documentos
Honeywell Research Chemicals
431583-250G
250 g Frasco de polietileno
500.33€
250 g
Descripción
Descripción
  • Somos su proveedor de reactivos y productos químicos de laboratorio de alta calidad para laboratorios analíticos y químicos:
    Disolventes – para uso específico de ACS (HPLC), uso general de ACS, disolventes para histología, y reactivo para síntesis química y otras aplicaciones industriales.
    Inorgánicos – síntesis química y química inorgánica, incluidos ácidos y bases esenciales, sales, metales y elementos y reactivos para reacciones químicas.
Especificaciones
298-14-6
100.11
TYJJADVDDVDEDZ-UHFFFAOYSA-M
516893
potasio; carbonato de hidrógeno
CHKO3
MFCD00011402
potassium bicarbonate, potassium hydrogen carbonate, potassium hydrogencarbonate, potassium acid carbonate, monopotassium carbonate, carbonic acid, monopotassium salt, unii-hm5z15lebn, potassiumbicarbonate, ccris 3510, khco3
CHEBI:81862
[K+].OC([O-])=O
Especificaciones
Potassium bicarbonate
298-14-6
8 to 8.6 (at 20°C)
KHCO3
NONH for all modes of transport
potassium bicarbonate, potassium hydrogen carbonate, potassium hydrogencarbonate, potassium acid carbonate, monopotassium carbonate, carbonic acid, monopotassium salt, unii-hm5z15lebn, potassiumbicarbonate, ccris 3510, khco3
TYJJADVDDVDEDZ-UHFFFAOYSA-M
potasio; carbonato de hidrógeno
516893
100.12g/mol
Odorless
2.17g/cm3 at 20°C
100°C to 120°C
Blanco
CHKO3
MFCD00011402
4535309
In water 333g/L at 20°C
[K+].OC([O-])=O
100.11
CHEBI:81862
≥99.95% (trace metals basis)
Powder
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
missing translation for 'rtecsNumber' : 206-059-0