Learn More
Biftalato de potasio, cristal, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reactivo, J.T. Baker™
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
500 g
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Potassium Biphthalate |
Nombre de nota | Acidimetric Standard |
Forma física | Crystals |
Cantidad | 100 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 204.22 |
Grado | Reactivo ACS BAKER ANALYZED™ |
Envase | Frasco de polietileno |
Gravedad específica | 1L = 1.64kg |