Learn More
Bisulfato de potasio, 98,5 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-42911 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
2.50 KG
500 GR
CAS: 7646-93-7 | HKO4S | 136.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
CAS 7646-93-7
Fórmula molecular HKO4S
Peso molecular (g/mol) 136.16
Número MDL MFCD00011404
Clave InChI CHKVPAROMQMJNQ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium bisulfate, potassium hydrogen sulfate, potassium bisulphate, sulfuric acid, monopotassium salt, potassium acid sulfate, sal enixum, potassium hydrogensulphate, monopotassium sulfate, acid potassium sulfate, caswell no. 682c
PubChem CID 516920
Nombre IUPAC potasio; sulfato de hidrógeno
SMILES [K+].OS([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium bisulfate
Punto de fusión 214.0°C
Nombre de nota c.p.
Color Blanco
Forma física Cristales adherentes
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.50%
Fórmula lineal KHSO4
Fieser 01,909
Índice Merck 15, 7734
Información de solubilidad Solubility in water: 490g/L (20°C). Other solubilities: decomposes in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.16
Porcentaje de pureza 98.5%
Grado Analítica
Envase Frasco de vidrio
Densidad 2.32
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium bisulfate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.