Learn More
Bisulfato de potasio, 99 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Bisulfato de potasio, 99 %, HKO4S, número de CAS 7646-93-7, bisulfato potásico, ácido sulfúrico, sal monopotásica, sal enixum, hidrogensulfato de potasio, sulfato de potasio ácido, sulfato de ácido potásico, sulfato de hidrógeno de potasio, sulfato monopotásico, Caswell n.º 682c, 500 g
58.69€ - 594.72€
CAS | 7646-93-7 |
---|---|
Fórmula molecular | HKO4S |
Peso molecular (g/mol) | 136.16 |
Número MDL | MFCD00011404 |
Clave InChI | CHKVPAROMQMJNQ-UHFFFAOYSA-M |
Sinónimo | potassium bisulfate, potassium hydrogen sulfate, potassium bisulphate, sulfuric acid, monopotassium salt, potassium acid sulfate, sal enixum, potassium hydrogensulphate, monopotassium sulfate, acid potassium sulfate, caswell no. 682c |
PubChem CID | 516920 |
SMILES | [K+].OS([O-])(=O)=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
13217069
|
Thermo Scientific Acros
447615000 |
500 g | Frasco de vidrio |
58.69€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
13277059
|
Thermo Scientific Acros
447610025 |
2.5 kg | Frasco de vidrio |
186.93€
2.50 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
13297059
|
Thermo Scientific Acros
447610100 |
10 kg | Tambor de plástico |
594.72€
10 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
7646-93-7 | |
136.16 | |
CHKVPAROMQMJNQ-UHFFFAOYSA-M | |
516920 |
HKO4S | |
MFCD00011404 | |
potassium bisulfate, potassium hydrogen sulfate, potassium bisulphate, sulfuric acid, monopotassium salt, potassium acid sulfate, sal enixum, potassium hydrogensulphate, monopotassium sulfate, acid potassium sulfate, caswell no. 682c | |
[K+].OS([O-])(=O)=O |
Especificaciones
Potassium bisulfate | |
7646-93-7 | |
HKO4S | |
MFCD00011404 | |
potassium bisulfate, potassium hydrogen sulfate, potassium bisulphate, sulfuric acid, monopotassium salt, potassium acid sulfate, sal enixum, potassium hydrogensulphate, monopotassium sulfate, acid potassium sulfate, caswell no. 682c | |
CHKVPAROMQMJNQ-UHFFFAOYSA-M | |
potasio; sulfato de hidrógeno | |
516920 | |
99% |
214.0°C | |
99% | |
KHSO4 | |
15,7734 | |
(10% in water) Clear colorless | |
[K+].OS([O-])(=O)=O | |
136.16 | |
136.16 | |
Extra puro |
Seguridad y manipulación
Declaración GHS P
Provoca quemaduras graves en la piel y daños en los ojos.
Puede irritar las vías respiratorias.
Declaración de GHS P
Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA o a un médico.
EN CASO DE INGESTIÓN: enjuagarse la boca.
NO inducir el vómito.
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo):Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas.
Aclarar la piel con agua o ducharse.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 231-594-1
- Potassium bisulfate
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.