Learn More
Borohidruro de potasio, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-42916 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
100 GR
2.50 Kg
5 g
500 g
CAS: 13762-51-1 | BH4K | 53.94 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de reducción
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13762-51-1
Fórmula molecular BH4K
Peso molecular (g/mol) 53.94
Número MDL MFCD00011396
Clave InChI ICRGAIPBTSPUEX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo potassium borohydride, potassium tetrahydroborate, potassium borohydrate, unii-0ws230dtgf, potassium tetrahydroborate 1-, borohydrure de potassium french, borate 1-, tetrahydro-, potassium, 0ws230dtgf, borohydrure de potassium, borylpotassium
PubChem CID 22892188
SMILES [BH4-].[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium borohydride
Punto de fusión 500.0°C
Nombre de nota 98%
Color Blanco
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 5 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Fórmula lineal KBH4
Fieser 04,398; 06,476; 08,407
Índice Merck 15, 7737
Información de solubilidad Solubility in water: 190g/L (25°C). Other solubilities: reacts with water, partially soluble in ammonia, insoluble in ethers, hydrocarbons, isopropylamine,, benzene, hexane, dioxane, thf and acetonitrile, 7g/L methanol (20°C)
Nombre IUPAC potasio;boro(1-)
Formula Weight (peso de la fórmula) 53.93
Porcentaje de pureza ≥98%