Learn More
Bromato de potasio, 99,8 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. p-4407717
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
100 g
500 g
missing translation for 'unitSize'
100 g
500 g
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
CAS: 7758-01-2 | BrKO3 | 167.00 g/mol
Used as an analytical reagent and an oxidizing agent. Potassium bromate is used primarily as a maturing agent for flour and as a dough conditioner. It is also used as a laboratory reagent, in permanent-wave compounds such as food additives and explosives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
CAS 7758-01-2
Fórmula molecular BrKO3
Peso molecular (g/mol) 167.00
Número MDL MFCD00011359
Clave InChI OCATYIAKPYKMPG-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium bromate, bromic acid, potassium salt, bromate, potassium, potassium bromate dot, unii-04mb35w6za, ccris 529, eec no. e924, bromic acid, potassium salt 1:1, potassiumbromate, kaliumbromat
PubChem CID 23673461
ChEBI CHEBI:38211
Nombre IUPAC potasio; bromato
SMILES [O-]Br(=O)=O.[K+]
Specifica
Nombre del producto químico o material Potassium bromate
Punto de fusión 370°C (decomposition)
Forma física Granular
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.8% min
Información de solubilidad Slightly soluble in alcohol but insoluble in acetone and ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 167
Grado Reactivo ACS
Densidad 3.27 g/mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Potassium bromate
Avvertenza
  • Peligro
Categoria di pericolo
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Sólido comburente Categoría 1
Indicazioni di pericolo
  • H271-Puede provocar un incendio o una explosión; muy comburente.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H350-Puede provocar cáncer.
Consigli di prudenza
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contém: Potassium bromate
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato