Learn More
Bromato de potasio, 99,8 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
Used as an analytical reagent and an oxidizing agent. Potassium bromate is used primarily as a maturing agent for flour and as a dough conditioner. It is also used as a laboratory reagent, in permanent-wave compounds such as food additives and explosives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Nombre del producto químico o material | Potassium bromate |
Punto de fusión | 370°C (decomposition) |
Forma física | Granular |
Cantidad | 100 g |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.8% min |
Información de solubilidad | Slightly soluble in alcohol but insoluble in acetone and ethanol. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 167 |
Grado | Reactivo ACS |
Densidad | 3.27 g/mL |
Sicurezza e movimentazione
- Potassium bromate
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Carcinogenicidad Categoría 1B
- Sólido comburente Categoría 1
- H271-Puede provocar un incendio o una explosión; muy comburente.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H350-Puede provocar cáncer.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contém: Potassium bromate
RUO – Research Use Only
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.