Learn More
Bromato de potasio, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7758-01-2 | BrKO3 | 167.01 g/mol
39.70€ - 117.00€
CAS 7758-01-2
Fórmula molecular BrKO3
Peso molecular (g/mol) 167.01
Clave InChI OCATYIAKPYKMPG-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium bromate, bromic acid, potassium salt, bromate, potassium, potassium bromate dot, unii-04mb35w6za, ccris 529, eec no. e924, bromic acid, potassium salt 1:1, potassiumbromate, kaliumbromat
PubChem CID 23673461
ChEBI CHEBI:38211
Nombre IUPAC potasio; bromato
SMILES [O-]Br(=O)=O.[K+]
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
12655037
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
446941000
100 g Frasco de plástico
39.70€
100 g
12675037
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
446945000
500 g Frasco de plástico
117.00€
500 g
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
7758-01-2
167.01
potassium bromate, bromic acid, potassium salt, bromate, potassium, potassium bromate dot, unii-04mb35w6za, ccris 529, eec no. e924, bromic acid, potassium salt 1:1, potassiumbromate, kaliumbromat
CHEBI:38211
[O-]Br(=O)=O.[K+]
BrKO3
OCATYIAKPYKMPG-UHFFFAOYSA-M
23673461
potasio; bromato
Especificaciones
Potassium bromate
7758-01-2
KBrO3
potassium bromate, bromic acid, potassium salt, bromate, potassium, potassium bromate dot, unii-04mb35w6za, ccris 529, eec no. e924, bromic acid, potassium salt 1:1, potassiumbromate, kaliumbromat
OCATYIAKPYKMPG-UHFFFAOYSA-M
potasio; bromato
23673461
167.01
3.27
350.0°C
BrKO3
15,7738
Solubility in water: 70g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol, soluble in boiling water
[O-]Br(=O)=O.[K+]
167.01
CHEBI:38211
Reactivo ACS
3.2700g/mL
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 231-829-8
Nombre del producto
  • Potassium bromate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido comburente Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H271-Puede provocar un incendio o una explosión; muy comburente.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H350-Puede provocar cáncer.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • REA17-CMR1-Reservado exclusivamente a usuarios profesionales.