Learn More
Solución de bromato-bromuro de potasio 0,0167 M (0,1 N), solución estándar NIST lista para su uso, para análisis volumétrico, Fisher Chemical
Código de producto. p-7073158 Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
Número MDL 11359
Especificaciones
Color Incolora
Forma física Líquido
Cantidad 1 L
Envase Frasco de vidrio ámbar
compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium bromate-bromide, aqueous solution, 0.0167M (0.1N)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H350-Puede provocar cáncer.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P281-Utilizar el equipo de protección individual obligatorio.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.