Learn More
Bromuro de potasio, +99 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-42942 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 GR
2.50 KG
500 GR
CAS: 7758-02-3 | BrK | 119.00 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis
CAS 7758-02-3
Fórmula molecular BrK
Peso molecular (g/mol) 119.00
Número MDL MFCD00011358
Clave InChI IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium bromide, bromide salt of potassium, kalii bromidum, bromure de potassium, caswell no. 684, tripotassium tribromide, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095
PubChem CID 253877
ChEBI CHEBI:32030
SMILES [K+].[Br-]
Especificaciones
Punto de ebullición 1435.0°C
Nombre del producto químico o material Potassium bromide
Punto de fusión 734.0°C
Nombre de nota p.a.
Color Blanco
pH 5.0 to 8.8 (5% soln. at 20°C)
Forma física Polvo cristalino, cristales y/o trozos
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (Argentometry)
Fórmula lineal KBr
Índice Merck 15, 7739
Información de solubilidad Solubility in water: 650g/L (20°C). Other solubilities: 1020g/L water (100°C), 1.42g/L ethanol (25°C), 217g/L glycerol, 4g/L alcohol
Nombre IUPAC bromuro de potasio
Formula Weight (peso de la fórmula) 119
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Analítica
Pérdida por secado 0.2% max. (130°C)
Envase Frasco de plástico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium bromide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2