Learn More
Bromuro de potasio, ACS, 99 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11327467
250 g, 250 g
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
5 Kg
50 g
Para la fabricación de papeles fotográficos, de procesos de grabado y litografía, espectroscopía
Used in manufacturing of photographic papers, engraving and lithography, in spectroscopy, and as an analytical lab reagent. Potassium bromide is applied as a veterinary drug, as an antiepileptic medication for dogs. It is utilized for the bromination of alkenes using cerium(IV) ammonium nitrate. It plays an essential role with diacetoxy iodobenzene for the efficient bromination of alkenes and alkynes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
CAS 7758-02-3
Fórmula molecular BrK
Peso molecular (g/mol) 119.00
Número MDL MFCD00011358
Clave InChI IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium bromide, bromide salt of potassium, kalii bromidum, bromure de potassium, caswell no. 684, tripotassium tribromide, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095
PubChem CID 253877
ChEBI CHEBI:32030
SMILES [K+].[Br-]
Especificaciones
Punto de ebullición 1435°C
Nombre del producto químico o material Potassium bromide
Punto de fusión 730°C
Nombre de nota For analysis ACS
Color Blanco
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 250 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min.
Información de solubilidad Freely soluble in water. Soluble in alcohol,glycerol.
Nombre IUPAC bromuro de potasio
Formula Weight (peso de la fórmula) 119.01
Grado ACS
Olor Odorless
Índice de refracción 1.559
Sensibilidad Hygroscopic
Aspecto White powder/crystalline/beads
Densidad 2.75
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium bromide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Potassium bromide
RUO – Research Use Only
Título del producto
Bromuro de potasio, ACS, 99 % mín., Thermo Scientific Chemicals >