Learn More
Potassium bromide, FT-IR Grade, ≥99% trace metals basis, Honeywell Fluka™
Código de producto. p-7122136 Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
CAS 7758-02-3
Fórmula molecular BrK
Peso molecular (g/mol) 119.00
Número MDL MFCD00011358
Clave InChI IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium bromide, bromide salt of potassium, kalii bromidum, bromure de potassium, caswell no. 684, tripotassium tribromide, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095
PubChem CID 253877
ChEBI CHEBI:32030
SMILES [K+].[Br-]
Especificaciones
Punto de ebullición 1,383°C
Nombre del producto químico o material Potassium bromide
Punto de fusión 734°C (literature)
Nombre de nota FT-IR Grade, ≥99% trace metals basis
% máx. CAS 100.0000%
Cantidad 25 g
Fórmula lineal KBr
Número UN NONH for all modes of transport
Nombre IUPAC bromuro de potasio
Formula Weight (peso de la fórmula) 119
Porcentaje de pureza >99%
Envase Frasco de polietileno
Presión de vapor 1mmHg (795°C), 0.01mmHg (20°C)
Densidad 2.73 g/cm3