Learn More
Bromuro de potasio, Grado FTIR, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4407721
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
CAS: 7758-02-3 | BrK | 119.00 g/mol
Potassium bromide is used as a veterinary drug, as an antiepileptic medication for dogs. It used for removal of peripheral membrane proteins. Potassium bromide and sodium perborate play an important role for mild and regioselective oxidative bromination of anilines. Its Pellet is useful for fine structural characteristics by infared spectroscopy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
CAS 7758-02-3
Fórmula molecular BrK
Peso molecular (g/mol) 119.00
Número MDL MFCD00011358
Clave InChI IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium bromide, bromide salt of potassium, kalii bromidum, bromure de potassium, caswell no. 684, tripotassium tribromide, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095
PubChem CID 253877
ChEBI CHEBI:32030
SMILES [K+].[Br-]
Especificaciones
Punto de ebullición 1435°C
Nombre del producto químico o material Potassium Bromide
Punto de fusión 730°C
Nombre de nota FTIR Grade
Forma física Polvo
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Soluble in water and slightly soluble in diethyl ether. Insoluble in acetate.
Nombre IUPAC bromuro de potasio
Formula Weight (peso de la fórmula) 119.01
Grado FTIR premium
Índice de refracción 1.559
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 2.75 g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium bromide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Potassium bromide