Learn More
Carbonato de potasio, +99 %, para análisis, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10237003
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
25 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de fibra
Tambor de plástico
CAS: 584-08-7 | CK2O3 | 138.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Adsorbente para análisis
CAS 584-08-7
Fórmula molecular CK2O3
Peso molecular (g/mol) 138.21
Número MDL MFCD00011382
Clave InChI BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo potassium carbonate, dipotassium carbonate, potash, potassium carbonate, anhydrous, carbonic acid, dipotassium salt, carbonate of potash, pearl ash, salt of tartar, kaliumcarbonat, potassiumcarbonate
PubChem CID 11430
SMILES [K+].[K+].[O-]C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium carbonate
Punto de fusión 891.0°C
Nombre de nota Anhydrous
Color Blanco
Forma física Polvo o polvo granulado
Cantidad 25 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Fórmula lineal K2CO3
Fieser 01,1014; 04,50; 05,552; 08,408; 09,382; 10,323; 11,433; 12,403; 13,233; 15,167
Índice Merck 15, 7740
Información de solubilidad Solubility in water: 1120g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in ethanol, insoluble in acetone
Nombre IUPAC dipotasio; carbónico
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.21
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Analítica
Pérdida por secado 1% max. (300°C)
Envase Tambor de fibra