Learn More
Carbonato de potasio, ACS, 99,0 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11327457
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
1 kg
5 kg
CAS: 584-08-7 | CK2O3 | 138.21 g/mol
It may be used in pharmaceutical laboratories as a drying agent or as a source of potassium. It is also used in fire extinguishers, to make soap, glass and to soften water. Aqueous potassium carbonate plays an important role in carbon dioxide absorption promoted by piperazine. It is also essential for the absorption of carbon dioxide promoted by boric acid. It is also useful for the synthesis of azoles and diazines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
CAS 584-08-7
Fórmula molecular CK2O3
Peso molecular (g/mol) 138.21
Número MDL MFCD00011382
Clave InChI BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo potassium carbonate, dipotassium carbonate, potash, potassium carbonate, anhydrous, carbonic acid, dipotassium salt, carbonate of potash, pearl ash, salt of tartar, kaliumcarbonat, potassiumcarbonate
PubChem CID 11430
SMILES [K+].[K+].[O-]C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium carbonate
Punto de fusión 891°C
Color Amarillo
Forma física Granular
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.0% min.
Beilstein 4267587
Información de solubilidad Soluble in water. Insoluble in ethanol.
Nombre IUPAC dipotasio carbónico
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.21
Grado ACS
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 2.29
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium carbonate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Carbonic acid, dipotassium salt