Learn More
Carbonato de potasio, 99,997 % (base metálica), Puratronic™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15475965
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
CAS: 584-08-7 | CK2O3 | 138.21 g/mol
Potassium carbonate has a wide range of industrial and research applications. The major use of potassium carbonate is the manufacture of chemicals, fertilizers, soap and glass. It is used as a drying agent for solvents especially if there are traces of acids present, and as a scavenger of acids produced in organic synthesis. It is used as a buffering agent during the production of wine. It is also used as a fire suppressant in extinguishers. In organic synthesis, it is an extensively used reagent for the alkylation and arylation reactions on carbon, sulfur, nitrogen, and oxygen centres. It is also used in aldol condensation, Michael reaction, acylation, Wittig reaction, Knoevenagel reaction, elimination reaction, epoxide opening, cyclization, metal-catalyzed cross coupling reaction, hydration, and a wide array of reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
CAS 584-08-7
Fórmula molecular CK2O3
Peso molecular (g/mol) 138.21
Número MDL MFCD00011382
Clave InChI BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo potassium carbonate, dipotassium carbonate, potash, potassium carbonate, anhydrous, carbonic acid, dipotassium salt, carbonate of potash, pearl ash, salt of tartar, kaliumcarbonat, potassiumcarbonate
PubChem CID 11430
SMILES [K+].[K+].[O-]C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium carbonate
Punto de fusión 891°C
Forma física Polvo
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.99% (metals basis)
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Beilstein 4267587
Índice Merck 14,7619
Información de solubilidad Freely soluble in water. Insoluble in acetone,and alcohol.
Nombre IUPAC dipotasio carbónico
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.21
Porcentaje de pureza 99.997%
Grado Puratronic™
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 2.29
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium carbonate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Potassium carbonate