Learn More
Carbonato de potasio, purum p.a., Honeywell™
Código de producto. p-7072220 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
5 Kg
Purum p.a., anhydrous,≥99.0% (T)
  • Productos con certificado de garantía y/o adecuados para la aplicación analítica indicada.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 584-08-7
Fórmula molecular CK2O3
Peso molecular (g/mol) 138.21
Número MDL MFCD00011382
Clave InChI BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo potassium carbonate, dipotassium carbonate, potash, potassium carbonate, anhydrous, carbonic acid, dipotassium salt, carbonate of potash, pearl ash, salt of tartar, kaliumcarbonat, potassiumcarbonate
PubChem CID 11430
Nombre IUPAC dipotasio; carbónico
SMILES [K+].[K+].[O-]C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium carbonate
Cantidad 1 kg
Fórmula lineal K2CO3
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 4267587
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.21g/mol
Porcentaje de pureza ≥99% (T)
Grado purum p.a.