Learn More
Potassium carbonate, Reagent grade, Honeywell
Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
2.5 kg
12 kg
Descripción
- ≥95 % para el uso general en laboratorio.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Potassium carbonate |
Cantidad | 250 g |
Fórmula lineal | K2CO3 |
Número UN | NONH for all modes of transport |
Beilstein | 4267587 |
Nombre IUPAC | dipotasio; carbónico |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 138.21g/mol |
Porcentaje de pureza | ≥98% |
Grado | Reactivo |