Learn More
Potassium carbonate, Reagent grade, Honeywell
Código de producto. p-7072128 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
2.5 kg
12 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
12 Kg
2.50 Kg
250 g
Reagent Grade,≥98%, powder, −325 mesh
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 584-08-7
Fórmula molecular CK2O3
Peso molecular (g/mol) 138.21
Número MDL MFCD00011382
Clave InChI BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo potassium carbonate, dipotassium carbonate, potash, potassium carbonate, anhydrous, carbonic acid, dipotassium salt, carbonate of potash, pearl ash, salt of tartar, kaliumcarbonat, potassiumcarbonate
PubChem CID 11430
SMILES [K+].[K+].[O-]C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium carbonate
Cantidad 250 g
Fórmula lineal K2CO3
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 4267587
Nombre IUPAC dipotasio; carbónico
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.21g/mol
Porcentaje de pureza ≥98%
Grado Reactivo