Learn More
Potassium Carbonate, ReagentPlus™, Honeywell™
Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
2.5 kg
5 kg
12 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
12 Kg
2.50 Kg
5 Kg
Descripción
- ≥95 % para el uso general en laboratorio.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Potassium Carbonate |
Cantidad | 1 kg |
Fórmula lineal | K2CO3 |
Número UN | NONH for all modes of transport |
Beilstein | 4267587 |
Nombre IUPAC | dipotasio carbónico |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 138.21g/mol |
Porcentaje de pureza | 99% |
Grado | ReagentPlus™ |