Learn More
Clorato de potasio, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7023481
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
5000 g
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 3811-04-9 | ClKO3 | 122.55 g/mol
Potassium chlorate is used in textile printing and dyeing, as a disinfectant, in manufacturing of aniline black and other dyes. It can be utilized as a source of oxygen and also used in pyrotechnics and chemistry demonstrations. Potassium chlorate is useful for the flowering of dimocarpus longan and is a highly effective method for off-season fruit production. Potassium chlorate-osmium tetroxide oxidizing system has a useful application for the synthesis of alpha-dicarbonyl derivatives of acetylenic compounds and 2,3-dihydroxy-1,4-dione from a 2,5-dialkylfuran.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorato de potasio se utiliza en la impresión y teñido de textiles, como desinfectante, en la fabricación de negro de anilina y otros colorantes. Se puede utilizar como fuente de oxígeno y también se puede utilizar en demostraciones de pirotecnia y de química. El clorato de potasio es útil para la floración del dimocarpus longan y es un método muy eficaz para la producción de frutas fuera de temporada. El sistema oxidante tetraóxido de clorato-osmio de potasio tiene una aplicación útil para la síntesis de los derivados del alfa-dicarbonilo de compuestos acetilénicos y 2,3-dihidroxi-1,4-diona de un 2,5-dialquilfurano.
Solubilidad
Soluble en agua, glicerol. Insoluble en alcohol.
Notas
Almacenar lejos de materiales incompatibles. Almacenar en un lugar bien ventilado.
CAS 3811-04-9
Fórmula molecular ClKO3
Peso molecular (g/mol) 122.55
Número MDL MFCD00011361
Clave InChI VKJKEPKFPUWCAS-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium chlorate, fekabit, potcrate, kaliumchlorat, anforstan, berthollet salt, salt of tarter, berthollet's salt, chlorate of potash, chloric acid, potassium salt
PubChem CID 6426889
Nombre IUPAC potasio; clorato
SMILES [O-]Cl(=O)=O.[K+]
Especificaciones
Punto de ebullición 400°C (decomposition)
Nombre del producto químico o material Potassium chlorate
Punto de fusión 368°C
Cantidad 250 g
Número UN UN1485
Índice Merck 14,7620
Información de solubilidad Soluble in water,glycerol. Insoluble in alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.55
Porcentaje de pureza ≥99%
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 2.32
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium chlorate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Sólido comburente Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H271-Puede provocar un incendio o una explosión; muy comburente.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P371+P380+P375-En caso de incendio importante y en grandes cantidades: Evacuar la zona Luchar contra el incendio a distancia, dado el riesgo de explosión.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Potassium chlorate