Learn More
Cloruro potásico, 0,005 M, estándar de conductividad, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7447-40-7 | ClK | 74.55 g/mol
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 042680.K7
84.00 EUR hasta el 2025-06-21
Use el código promocional "24112" para aplicar la oferta.
Cantidad | 4 L |
---|
Alertas:
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24112
Descripción
Potassium chloride 0.0005M solution is used as conductive standard and as electrolyte in analytical chemistry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
7447-40-7 | |
74.55 | |
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M | |
CHEBI:32588 | |
[Cl-].[K+] |
ClK | |
MFCD00011360 | |
4873 | |
cloruro potásico |
Especificaciones
Potassium chloride Conductivity Standard | |
7447-40-7 | |
Líquido | |
0.005 M | |
Miscible with water | |
[Cl-].[K+] | |
74.55 | |
4 L | |
74.55 |
718μmho at 25°C | |
Odorless | |
ClK | |
MFCD00011360 | |
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M | |
cloruro potásico | |
4873 | |
CHEBI:32588 |