Learn More
Cloruro de potasio, +99 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-43004 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 KG
25 GR
5 KG
CAS: 7447-40-7 | ClK | 74.55 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7447-40-7
Fórmula molecular ClK
Peso molecular (g/mol) 74.55
Número MDL MFCD00011360
Clave InChI WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
SMILES [Cl-].[K+]
Especificaciones
Punto de ebullición 1420.0°C
Nombre del producto químico o material Potassium chloride
Punto de fusión 770.0°C
Color Blanco
pH 5.4 to 8.6 (5% soln. at 25°C)
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.0 to 100.5% (Argentometry)
Fórmula lineal KCl
Fieser 06,480
Índice Merck 15, 7742
Información de solubilidad Solubility in water: 340g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol, insoluble in ether and acetone
Nombre IUPAC potasio;cloruro
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.54
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Reactivo ACS