Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cloruro de potasio, 99 %, grado de biología molecular
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
500 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Punto de ebullición | 1500°C (sublimation) |
Nombre del producto químico o material | Potassium chloride |
Punto de fusión | 773°C |
Color | Blanco |
Forma física | Polvo |
Cantidad | 500 g |
Índice Merck | 14,7621 |
Nombre IUPAC | potasio;cloruro |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 74.55 |
Porcentaje de pureza | 99% |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur