Learn More
Cloruro de potasio, reactivo ACS, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15688020 Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
6 x 500 g
12 kg
4 x 2.5 kg
Reactivo ACS, 99,0 - 100,5 %
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7447-40-7
Fórmula molecular ClK
Peso molecular (g/mol) 74.55
Número MDL MFCD00011360
Clave InChI WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
Nombre IUPAC cloruro potásico
SMILES [Cl-].[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium chloride
Cantidad 2.5 kg
Fórmula lineal KCl
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.55g/mol
Porcentaje de pureza 99 to 100.5%
Grado Reactivo ACS
Densidad 1.98g/mL at 25°C
Indicaciones de peligro
  • EUH210-Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.