Learn More
Cloruro de potasio, BAKER, J.T. Baker™
Código de producto. 10172450
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
Reactivo de laboratorio
CAS 7447-40-7
Fórmula molecular ClK
Peso molecular (g/mol) 74.55
Número MDL MFCD00011360
Clave InChI WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Nombre IUPAC cloruro potásico
SMILES [Cl-].[K+]
Especificaciones
Punto de ebullición 1420°C (1013 hPa)
Punto de fusión 773°C
Cantidad 1 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo min. 99%
Envase Frasco de plástico para sólidos
Densidad 1.98 g/cm³ (20°C)
compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium Chloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: potassium chloride