Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cloruro de potasio, para bioquímica
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Tamaño de la unidad:
2.50 KG
500 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Tampón biológico para bioquímica
Especificaciones
Especificaciones
Punto de ebullición | 1420.0°C |
Nombre del producto químico o material | Potassium chloride |
Punto de fusión | 770.0°C |
Cantidad | 500 g |
Fórmula lineal | KCl |
Fieser | 06,48 |
Índice Merck | 15,7742 |
Información de solubilidad | (1 M in water) Clear colorless |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 74.54 |
Grado | Bioquímica |