Learn More
Cloruro de potasio, certificado AR para análisis, Fisher Chemical™
Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 g
5 kg
Envase:
Barril de plástico
Jarra de plástico para polvo
Tamaño de la unidad:
5 KG
500 GR
Descripción
ClK, número CAS-7447-40-7, klotrix, muriato de potasa, cloruro de potasio kcl, clorvescentes, kalitabs, klor-con, enseal, cloruro de potasio, sylvite, slow-k, 500 g, 1420 °C, CHEBI:32588, blanco, 74,54 g/mol, WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M, cloruro de potasio, 770 °C, 11360, 74,548
Especificaciones
Especificaciones
Punto de ebullición | 1420°C |
Punto de fusión | 770°C |
Color | Blanco |
pH | 6 |
Forma física | Sólido |
Cantidad | 500 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 74.54g/mol |
Envase | Jarra de plástico para polvo |