Learn More
Patrón de conductividad de cloruro de potasio, 2765 μS, Chem-Lab
Código de producto. 11955436
Click to view available options
Cantidad:
1 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
Calibra el equipo de medición de la conductividad. El patrón de conductividad de cloruro de potasio, 2765 μS, Chem-Lab está concentrado en función de un nivel de conductividad electrolítica a baja frecuencia específica para calibrar y verificar el rendimiento de los medidores y sondas de conductividad.
El uso de soluciones estándar de conductividad garantiza que los instrumentos estén calibrados de forma adecuada para arrojar lecturas precisas. Al colocar las sondas en una solución con capacidad de transferencia identificada, es posible ajustar la configuración del equipo antes de realizar las pruebas. Las soluciones de KCI se utilizan para calibrar instrumentos de conductividad que leen directamente en microsiemens o milisiemens. El cloruro de potasio es una sal muy estable, además de una solución estándar de calibración internacional para la medición de la conductividad.
Especificaciones
CAS 7447-40-7
Olor Inodoro
Densidad 1.01g/mL
Conductividad 2765μS at 25°C
2542μS at 20°C (±1%)
Forma física Líquido
Fórmula molecular ClK
Concentración 0.02 mol/l
Número MDL MFCD00011360
Color Incolora
pH ±5
Para utilizar con (equipo) Conductímetro
Solubilidad Soluble
Clave InChI WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Cl-].[K+]
Nombre IUPAC cloruro potásico
Peso molecular (g/mol) 74.55
PubChem CID 4873
Cantidad 1 l
ChEBI CHEBI:32588
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.56g/mol