Learn More
Disco óptico de cristal de cloruro de potasio, 32 mm x 3 mm, sin pulir
Click to view available options
Cantidad:
1 Ea.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Potassium chloride crystal optic disc |
Nombre de nota | 32mm x 3mm, Unpolished |
Cantidad | 1 Ea. |
Número MDL | MFCD00011360 |