Learn More
Potassium Chloride, Crystal, U.S.P. - F.C.C., J.T. Baker™
Código de producto. p-5390819
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
500 g
CAS 7447-40-7
Fórmula molecular ClK
Peso molecular (g/mol) 74.55
Número MDL MFCD00011360
Clave InChI WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
SMILES [Cl-].[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium Chloride
Forma física Crystals
Cantidad 500 g
Nombre IUPAC potasio;cloruro
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.55
Grado FCC/USP
Envase Frasco de polietileno
Gravedad específica 1L = 1.99kg