Learn More
Cloruro potásico, extra puro, SLR, farmacopea europea, Fisher Chemical
Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
2.50 KG
5 KG
500 GR
Descripción
ClK, CAS Number-7447-40-7, enseal, potassium chloride kcl, kalitabs, potassium chloride, muriate of potash, chlorvescent, klotrix, klor-con, slow-k, sylvite, 500g, 1420 deg.C, CHEBI:32588, White, 74.54g/mol, WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M, potassium;chloride, 770 deg.C, 11360, 74.548
Especificaciones
Especificaciones
Punto de ebullición | 1420°C |
Punto de fusión | 770°C |
Color | Blanco |
pH | 6 |
Forma física | Sólido |
Cantidad | 5 kg |
Nombre IUPAC | potasio;cloruro |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 74.54g/mol |
Envase | Jarra de plástico para polvo |