Learn More
Cloruro de potasio, puriss, p.a., Honeywell Fluka™
Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
5 kg
Descripción
- Somos su proveedor de reactivos y productos químicos de laboratorio de alta calidad para laboratorios analíticos y químicos:
Disolventes – para uso específico de ACS (HPLC), uso general de ACS, disolventes para histología, y reactivo para síntesis química y otras aplicaciones industriales.
Inorgánicos – síntesis química y química inorgánica, incluidos ácidos y bases esenciales, sales, metales y elementos y reactivos para reacciones químicas.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Potassium chloride |
Cantidad | 5 kg |
Fórmula lineal | KCl |
Número UN | NONH for all modes of transport |
Nombre IUPAC | potasio;cloruro |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 74.55 |
Porcentaje de pureza | ≥99.5% (AT) |
Densidad | 1.98g/mL at 25°C |