Learn More
Solución saturada de cloruro potásico, puro, solución de llenado de electrodos, Fisher Chemical™
Código de producto. p-8825001 Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 L
100 mL
250 mL
Envase:
Frasco de plástico de HDPE
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
0.25 litro
1 litro
100 ML
CAS 7447-40-7, 7732-18-5
Fórmula molecular ClK
Peso molecular (g/mol) 74.55
Número MDL MFCD00011360
Clave InChI WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
SMILES [Cl-].[K+]
Especificaciones
Punto de ebullición 106°C
Forma física Líquido
Cantidad 100 mL
Sinónimo potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
Nombre IUPAC potasio;cloruro
Envase Frasco de vidrio ámbar