Learn More
Cloruro de potasio 3M con AgCl, solución de llenado de electrodos, Reagecon™
Se utiliza para rellenar o sustituir el electrolito de referencia en electrodos de referencia de plata/cloruro de plata o calomelano. Cloruro de potasio 3M con AgCl, solución de llenado de electrodos, Reagecon™ es la solución de llenado de elección en las valoraciones potenciométricas o en las mediciones directas de pH, redox o iones.
25.70€ - 69.05€
CAS | 7447-40-7, 7783-90-6 |
---|---|
Fórmula molecular | ClK |
Peso molecular (g/mol) | 74.55 |
Número MDL | MFCD00011360 |
Clave InChI | WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M |
PubChem CID | 4873 |
ChEBI | CHEBI:32588 |
SMILES | [Cl-].[K+] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11593162
![]() |
Reagecon
EFS3AC |
100 ml |
25.70€
100 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11503172
![]() |
Reagecon
EFS3AC5 |
500 mL |
69.05€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Un buen electrolito debe cumplir una serie de condiciones: la equitransferencia de la combinación catión/anión debe ser lo más cercana posible a ser equimobil, tener una actividad de cloruro constante, ser de alta conductancia eléctrica y lo menos susceptible de reacción química posible.
El cloruro de potasio (KCl) cumple todas estas condiciones en mayor o menor medida, y es la solución de llenado de elección en valoraciones potenciométricas o mediciones directas de pH, redox o iones en las que se utilizan electrodos de referencia de cloruro de plata/plata o calomelano. 3M KCl es adecuado cuando la temperatura de trabajo es de al menos 20 °C.
7447-40-7, 7783-90-6 | |
74.55 | |
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M | |
CHEBI:32588 |
ClK | |
MFCD00011360 | |
4873 | |
[Cl-].[K+] |
Especificaciones
7447-40-7, 7783-90-6 | |
Líquido | |
ClK | |
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M | |
cloruro potásico | |
4873 |
3 mol/l, saturado con AgCl | |
Solución de llenado de electrodos | |
MFCD00011360 | |
[Cl-].[K+] | |
74.55 | |
CHEBI:32588 |