Learn More
Cloruro de potasio, ultra seco, 99,998 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4407728
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
missing translation for 'unitSize'
10 g
50 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 7447-40-7 | ClK | 74.55 g/mol
The main use of potassium chloride is in the manufacture of fertilizers. It finds use in medicine as an electrolyte replenisher and to treat hypokalemia (a condition in which the level of potassium will be low in blood) with its pharmaceutical preparation. Furthermore, it finds use as a flux agent in welding and metal casting. It is useful in water softener units, certain de-icing products and calibration of the radiation monitoring equipment. It finds use as a scotophor in dark-trace CRTs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
CAS 7447-40-7
Fórmula molecular ClK
Peso molecular (g/mol) 74.55
Número MDL MFCD00011360
Clave InChI WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
SMILES [Cl-].[K+]
Spécification
Punto de ebullición 1500°C (sublimation)
Nombre del producto químico o material Potassium chloride
Punto de fusión 773°C
Color Blanco
Forma física Gránulos de malla -10, en ampolla bajo argón
Cantidad 10 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.998% (metals basis)
Información de solubilidad Freely soluble in water. Slightly soluble in alcohol. Insoluble in ether.
Nombre IUPAC cloruro potásico
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.55
Olor Odorless
Índice de refracción 1.49
Sensibilidad Hygroscopic
Aspecto White beads
Densidad 1.984 g/cm3
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis