Learn More
Potassium chromate, Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. Ph. Eur., ≥99.5%, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15623330 Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
50 kg
6 x 1 kg
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. Ph. Eur.,≥99.5%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7789-00-6
Fórmula molecular CrK2O4
Peso molecular (g/mol) 194.19
Número MDL MFCD00011368
Clave InChI XMXNVYPJWBTAHN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo potassium chromate, bipotassium chromate, potassium chromate vi, dipotassium monochromate, dipotassium chromate, tarapacaite, chromate of potash, chromate of potass, neutral potassium chromate, caswell no. 687
PubChem CID 24597
ChEBI CHEBI:75249
SMILES [K+].[K+].[O-][Cr]([O-])(=O)=O
Especificaciones
Punto de ebullición 1,000°C
Nombre del producto químico o material Potassium chromate
Punto de fusión 971°C (literature)
Nombre de nota Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. Ph. Eur., ≥99.5%
% máx. CAS 100.0000%
Cantidad 50 kg
Fórmula lineal Al(NO3)3 · 9H2O
Número UN UN3288
Nombre IUPAC dipotasio; dioxido(dioxo)cromo
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.19
Porcentaje de pureza >99.5%
Grado Reactivo ACS/reactivo Farmacopea farmacopea
Envase Caja de cartón de fibra
Densidad 2.732 g/cm3; Vapor Density: 6.7 (vs air)