Learn More
Potassium chromate, Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. Ph. Eur., ≥99.5%, Honeywell Fluka™
Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
50 kg
6 x 1 kg
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Potassium Chromate |
Nombre de nota | Reag. Ph. Eur. |
Cantidad | 6 x 1 kg |
Fórmula lineal | K2CrO4 |
Número UN | UN3288 |
Nombre IUPAC | dipotassium dioxochromiumbis(olate) |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 194.19 |
Porcentaje de pureza | ≥99.5% |
Grado | ACS/Puriss. p.a. |
Densidad | Vapor Density: 6.7 (vs air) |