Learn More
Cianuro de potasio, ACS, 96,0 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4412858
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
50 g
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
KCN is widely applied in organic synthesis for the synthesis of many organic compounds, for example in the synthesis of hydantoins, spiro heterocycles, nitriles, carboxylic acids, cyanohydrins and in von Richter reaction. It is employed in gold mining, electroplating, and as a reagent in protein characterization.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
CAS 151-50-8
Fórmula molecular CKN
Peso molecular (g/mol) 65.116
Número MDL MFCD00011397
Clave InChI NNFCIKHAZHQZJG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo potassium cyanide, potassium cyanide k cn, cyanide of potassium, caswell no. 688a, zyankali, kalium cyanid german, unii-mqd255m2zo, rcra waste number p098, cyanure de potassium french
PubChem CID 9032
Nombre IUPAC potasio; cianuro
SMILES [C-]#N.[K+]
Especificaciones
Punto de ebullición 1625°C
Nombre del producto químico o material Potassium Cyanide
Punto de fusión 634°C
Nombre de nota For analysis ACS
Forma física Granular
Cantidad 50 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 96.0% min.
Beilstein 4652394
Información de solubilidad Highly soluble in water. Soluble in methanol,glycerol,and formamide. Slightly soluble in ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 65.12
Grado Reactivo ACS
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 1.52