Learn More
Dicromato de potasio, 99,5 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
50 g
500 g
2 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
2 KG
50 GR
500 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de oxidación
Especificaciones
Especificaciones
Punto de ebullición | 500,0 °C |
Nombre del producto químico o material | Potassium dichromate |
Punto de fusión | 398,0 °C |
Nombre de nota | p.a. |
Color | Naranja |
Forma física | Polvo cristalino fino o cristales |
Cantidad | 50 g |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.5% min. (Iodometry) |
Fórmula lineal | K2Cr2O7 |
Fieser | 08,410; 09,383; 10,324; 12,405 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Potassium dichromate
- Peligro
- Sólido comburente Categoría 2
- Toxicidad aguda Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B
- Carcinogenicidad Categoría 1B
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- H272-Puede agravar un incendio; comburente.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H310-Mortal en contacto con la piel.
- H330-Mortal en caso de inhalación.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- H340-Puede provocar defectos genéticos.
- H350-Puede provocar cáncer.
- H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
- H372-Provoca daños en los órganos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P371+P380+P375-En caso de incendio importante y en grandes cantidades: Evacuar la zona Luchar contra el incendio a distancia, dado el riesgo de explosión.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.