Learn More
Dicromato de potasio, 99,5 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10286873
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Reactivo de oxidación
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de oxidación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7778-50-9
Fórmula molecular Cr2K2O7
Peso molecular (g/mol) 294.19
Número MDL MFCD00011367
Clave InChI KMUONIBRACKNSN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo potassium dichromate, potassium bichromate, kaliumdichromat, iopezite, dipotassium bichromate, dipotassium dichromate, potassium dichromate vi, dichromic acid dipotassium salt, dipotassium dichromium heptaoxide, bichromate of potash
PubChem CID 24502
ChEBI CHEBI:53444
Nombre IUPAC dipotasio; oxido-(oxido(dioxo)chromio)oxy-dioxocromo
SMILES [O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-].[K+].[K+]
Especificaciones
Punto de ebullición 500.0°C
Nombre del producto químico o material Potassium dichromate
Punto de fusión 398.0°C
Color Naranja a naranja-rojo
Forma física Crystals
Cantidad 5 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.4% min. (Iodometry)
Fórmula lineal K2Cr2O7
Fieser 08,410; 09,383; 10,324; 12,405
Índice Merck 15, 7748
Información de solubilidad Solubility in water: 125g/L (20°C). Other solubilities: 50 g/100 mL water (100°C), insoluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 294.19
Porcentaje de pureza 99.5%
Grado Extra puro
Pérdida por secado 0.05% max. (110°C)
Envase Frasco de plástico